3-氯吡啶-2-甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-氯皮考啉酸
C2342-1G C2342-5G
TCIAC2342-1GEA 0 CNY
TCIAC2342-1G TCIAC2342-5G
3-氯吡啶-2-甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-氯吡啶-2-甲酸
分子式: C₆H₄ClNO₂
分子量: 157.56 g/mol
溶点: 154°C
MDL编号: MFCD01646325
CAS号: 57266-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c04d6e4854d2e40866dcd086569cdbfb079427fe&vid=c04d6e4854d2e40866dcd086569cdbfb079427fe&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %