2,6-二氯吡啶-4-甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,6-二氯异烟酸
D3345-1G D3345-5G
TCIAD3345-1GEA 0 CNY
TCIAD3345-1G TCIAD3345-5G
2,6-二氯吡啶-4-甲酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-二氯吡啶-4-甲酸
分子式: C₆H₃Cl₂NO₂
分子量: 192 g/mol
溶点: 211°C
MDL编号: MFCD00234147
CAS号: 5398-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f776a39a18a2cad0c41aaf98f50f9310ea61f34f&vid=f776a39a18a2cad0c41aaf98f50f9310ea61f34f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %