Bis(2-ethylhexyl)azelate ≥75.0% (通过GC)
供应商: TCI
A0653-25ML
A0653-500ML
TCIAA0653-25MLEA
0
CNY
TCIAA0653-25ML
TCIAA0653-500ML
Bis(2-ethylhexyl)azelate ≥75.0% (通过GC)
Bis(2-ethylhexyl)azelate
分子式:
C₂₅H₄₈O₄ 闪点: 211°C |
MDL编号:
MFCD00040496 CAS号: 103-24-2 EINECS: 203-091-7 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 75.0 % |