2-Heptylcyclopentanone ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
H0569-25ML H0569-500ML
TCIAH0569-25MLEA 0 CNY
TCIAH0569-25ML TCIAH0569-500ML
2-Heptylcyclopentanone ≥99.0% (通过GC)
2-Heptylcyclopentanone
分子式: C₁₂H₂₂O
沸点: 264°C
MDL编号: MFCD00019315
CAS号: 137-03-1
EINECS: 205-273-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f86355186d5ad629720162181239103635ddf96d&vid=f86355186d5ad629720162181239103635ddf96d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %