(溴甲基)环丁烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 环丁基甲基溴
B3679-25G B3679-5G
TCIAB3679-25GEA 0 CNY
TCIAB3679-25G TCIAB3679-5G
(溴甲基)环丁烷 ≥98.0% (by GC)
(溴甲基)环丁烷
分子式: C₅H₉Br
分子量: 149.03 g/mol
沸点: 124°C
密度: 1.35
闪点: 36°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00040960
CAS号: 17247-58-4
UN号: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32d629e02caa95be2466153b8c977530f6f0fa7&vid=d32d629e02caa95be2466153b8c977530f6f0fa7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %