吡哆素盐酸盐 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: PN HCl, 抗皮炎素, 吡哆醇, 维生素 B6
P0561-500G P0561-25G
TCIAP0561-500GEA 0 CNY
TCIAP0561-500G TCIAP0561-25G
吡哆素盐酸盐 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
吡哆素盐酸盐
分子式: C₈H₁₂ClNO₃
分子量: 205.64 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012807
CAS号: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 14,07982
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6b24f859894fd64f84b4b44a3c66400bdb2f192&vid=a6b24f859894fd64f84b4b44a3c66400bdb2f192&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency