三甲基氧鎓四氟硼酸盐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
T1507-25G T1507-5G
TCIAT1507-25GEA 0 CNY
TCIAT1507-25G TCIAT1507-5G
三甲基氧鎓四氟硼酸盐 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
三甲基氧鎓四氟硼酸盐
分子式: C₃H₉BF₄O
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00011798
CAS号: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN号: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=094d8517ec898d8978dac4b96a9b6f517e913a7b&vid=094d8517ec898d8978dac4b96a9b6f517e913a7b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %