4-甲基苯酐 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
M0559-25G M0559-500G
TCIAM0559-25GEA 0 CNY
TCIAM0559-25G TCIAM0559-500G
4-甲基苯酐 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-甲基苯酐
分子式: C₉H₆O₃
沸点: 299°C
MDL编号: MFCD00041856
CAS号: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a289f1fbe6c101cf3878c5fdb256a8c0c59b7347&vid=a289f1fbe6c101cf3878c5fdb256a8c0c59b7347&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 94.0 deg-C