三氟甲磺酸钇 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三氟甲磺酸, 三氟甲烷磺酸钇
T1921-25G T1921-5G
TCIAT1921-25GEA 0 CNY
TCIAT1921-25G TCIAT1921-5G
三氟甲磺酸钇 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三氟甲磺酸钇
分子式: C₃F₉O₉S₃Y
分子量: 536.12 g/mol
MDL编号: MFCD00209623
CAS号: 52093-30-8
UN号: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ca77a5f3979b68c1fdbc1eaa8838c1f3888b56c&vid=8ca77a5f3979b68c1fdbc1eaa8838c1f3888b56c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %