三氟甲磺酸钕(III) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三氟甲基磺酸钕(III)
T1919-25G T1919-5G
TCIAT1919-25GEA 0 CNY
TCIAT1919-25G TCIAT1919-5G
三氟甲磺酸钕(III) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
三氟甲磺酸钕(III)
分子式: C₃F₉NdO₉S₃
分子量: 591.45 g/mol
MDL编号: MFCD00192343
CAS号: 34622-08-7
UN号: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb30c8ab1901404081eaf8bb960c97dc6dfc3d1b&vid=cb30c8ab1901404081eaf8bb960c97dc6dfc3d1b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %