三氟甲磺酸镧(III) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T1293-25G T1293-5G
TCIAT1293-25GEA 0 CNY
TCIAT1293-25G TCIAT1293-5G
三氟甲磺酸镧(III) ≥98.0% (通过滴定分析)
三氟甲磺酸镧(III)
分子式: C₃F₉LaO₉S₃
MDL编号: MFCD00077560
CAS号: 52093-26-2
UN号: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9e2802cc366a77c9942896afd4f25a2ea39b6e8&vid=b9e2802cc366a77c9942896afd4f25a2ea39b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %