三氟甲烷磺酸锡 ≥90.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三氟甲烷磺酸锡(II), 三氟甲磺酸锡
T1194-1G T1194-25G T1194-5G
TCIAT1194-1GEA 0 CNY
TCIAT1194-1G TCIAT1194-25G TCIAT1194-5G
三氟甲烷磺酸锡 ≥90.0% (by titrimetric analysis)
三氟甲烷磺酸锡
分子式: C₂F₆O₆S₂Sn
分子量: 416.85 g/mol
MDL编号: MFCD00191251
CAS号: 62086-04-8
UN号: 3146
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=612c224942d6c4076b341dc417b10216899c437b&vid=612c224942d6c4076b341dc417b10216899c437b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %