三氟甲烷磺酸镁 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三氟甲基磺酸, 三氟甲磺酸镁
T1304-25G T1304-5G
TCIAT1304-25GEA 0 CNY
TCIAT1304-25G TCIAT1304-5G
三氟甲烷磺酸镁 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三氟甲烷磺酸镁
分子式: C₂F₆MgO₆S₂
分子量: 322.45 g/mol
MDL编号: MFCD00042601
CAS号: 60871-83-2
UN号: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b6d7573a19ef90a1ea2d75bb45c0a916de20451&vid=4b6d7573a19ef90a1ea2d75bb45c0a916de20451&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %