L-α-Aminoadipic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
A1457-1G A1457-5G
TCIAA1457-1GEA 0 CNY
TCIAA1457-1G TCIAA1457-5G
L-α-Aminoadipic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
L-α-Aminoadipic acid
分子式: C₆H₁₁NO₄
MDL编号: MFCD00002636
CAS号: 1118-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eea60ee19e49ca3f0597dbbac7de9f0e35c68acf&vid=eea60ee19e49ca3f0597dbbac7de9f0e35c68acf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +26.0 deg (C=5, 6mol/L HCl)
Solubility in HCl (1+1) very faint turbidity