D-α-Aminoadipic acid ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
A2153-1G A2153-5G
TCIAA2153-1GEA 0 CNY
TCIAA2153-1G TCIAA2153-5G
D-α-Aminoadipic acid ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
D-α-Aminoadipic acid
分子式: C₆H₁₁NO₄
MDL编号: MFCD00063118
CAS号: 7620-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9a3ce5024f648610bc5d62e04c0521055369d08&vid=f9a3ce5024f648610bc5d62e04c0521055369d08&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -27.0 deg (C=1, 6mol/L HCl)