Bis(2-methoxyethyl)adipate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
A0165-25ML A0165-500ML
TCIAA0165-25MLEA 0 CNY
TCIAA0165-25ML TCIAA0165-500ML
Bis(2-methoxyethyl)adipate ≥98.0% (通过GC)
Bis(2-methoxyethyl)adipate
分子式: C₁₂H₂₂O₆
沸点: 205°C
MDL编号: MFCD00041905
CAS号: 106-00-3
EINECS: 203-352-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8f38fdca1b9635ca7f32cf6ee19ce1f54cacf7&vid=4e8f38fdca1b9635ca7f32cf6ee19ce1f54cacf7&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %