三氟甲烷磺酸镱水合物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三氟甲磺酸, 三氟甲磺酸镱
T1610-25G T1610-5G
TCIAT1610-25GEA 0 CNY
TCIAT1610-25G TCIAT1610-5G
三氟甲烷磺酸镱水合物 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三氟甲烷磺酸镱水合物
分子式: C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O
分子量: 620.25 g/mol (anhy)
MDL编号: MFCD03703499
CAS号: 54761-04-5
UN号: 1759
ADR: 8 III
Merck Index: 14,10106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1db37de71e276d8a4c27ebf962d9e21a40019b27&vid=1db37de71e276d8a4c27ebf962d9e21a40019b27&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %