1-丁基-4-甲基吡啶六氟磷酸盐 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
B2701-25G
B2701-5G
TCIAB2701-25GEA
0
CNY
TCIAB2701-25G
TCIAB2701-5G
1-丁基-4-甲基吡啶六氟磷酸盐 ≥97.0% (通过滴定分析)
1-丁基-4-甲基吡啶六氟磷酸盐
分子式:
C₁₀H₁₆F₆NP |
MDL编号:
MFCD03095438 CAS号: 401788-99-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |