四丁基三氟甲磺酸铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 三氟甲磺酸, 四正丁铵三氟甲磺酸盐
T1568-10G T1568-25G
TCIAT1568-10GEA 0 CNY
TCIAT1568-10G TCIAT1568-25G
四丁基三氟甲磺酸铵 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
四丁基三氟甲磺酸铵
分子式: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
分子量: 391.54 g/mol
MDL编号: MFCD00042585
CAS号: 35895-70-6
EINECS: 252-783-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6985fc127e6f553cd4171229f1e3b4acd5ca4909&vid=6985fc127e6f553cd4171229f1e3b4acd5ca4909&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 115.0 deg-C