N-Boc-4-羟基哌啶 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B2671-25G B2671-5G
TCIAB2671-25GEA 0 CNY
TCIAB2671-25G TCIAB2671-5G
N-Boc-4-羟基哌啶 ≥97.0% (通过GC)
N-Boc-4-羟基哌啶
分子式: C₁₀H₁₉NO₃
MDL编号: MFCD01075174
CAS号: 109384-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=887aabf3d4213f1a72865a06c49f97e484b9ace0&vid=887aabf3d4213f1a72865a06c49f97e484b9ace0&prid=web&clid=SAPDAM