反式-2,5-二甲基哌嗪 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D0763-25G D0763-5G
TCIAD0763-25GEA 0 CNY
TCIAD0763-25G TCIAD0763-5G
反式-2,5-二甲基哌嗪 ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
反式-2,5-二甲基哌嗪
分子式: C₆H₁₄N₂
MDL编号: MFCD00070516
CAS号: 2815-34-1
UN号: 2926
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5d08b6d21fe152ee73a95ba6e38b0f9aac947c1&vid=d5d08b6d21fe152ee73a95ba6e38b0f9aac947c1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency