二叔丁基氯化膦 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Di-tert-butylchlorophosphine, Di-t-butylchlorophosphine
D3632-25G D3632-5G
TCIAD3632-25GEA 0 CNY
TCIAD3632-25G TCIAD3632-5G
二叔丁基氯化膦 ≥95.0% (by GC)
二叔丁基氯化膦
分子式: C₈H₁₈ClP
分子量: 180.66 g/mol
沸点: 72°C
溶点: 3°C
闪点: 62°C
MDL编号: MFCD00008815
CAS号: 13716-10-4
UN号: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&vid=86697997b0448d9670fd1c5a26f0a5945a06f172&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 94.0 %