双(二苯基膦)甲烷 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: DPM, 亚甲基双(二苯基膦)
B1982-25G B1982-5G
TCIAB1982-25GEA 0 CNY
TCIAB1982-25G TCIAB1982-5G
双(二苯基膦)甲烷 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
双(二苯基膦)甲烷
分子式: C₂₅H₂₂P₂
分子量: 384.4 g/mol
MDL编号: MFCD00003537
CAS号: 2071-20-7
EINECS: 218-194-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f2ef258089403d3cf4a33b694d7d75808b93ab3&vid=6f2ef258089403d3cf4a33b694d7d75808b93ab3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric back titration) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency