4-乙炔基甲苯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
E0655-25G
E0655-5G
TCIAE0655-25GEA
0
CNY
TCIAE0655-25G
TCIAE0655-5G
4-乙炔基甲苯 ≥97.0% (通过GC)
4-乙炔基甲苯
分子式:
C₉H₈ 沸点: 168°C 闪点: 48°C |
MDL编号:
MFCD00008571 CAS号: 766-97-2 UN号: 1325 ADR: 4.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |