二乙二醇单己醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D0501-25ML D0501-500ML
TCIAD0501-25MLEA 0 CNY
TCIAD0501-25ML TCIAD0501-500ML
二乙二醇单己醚 ≥98.0% (通过GC)
分子式: C₁₀H₂₂O₃
闪点: 141°C
MDL编号: MFCD00010703
CAS号: 112-59-4
EINECS: 203-988-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6449fb609dfe562c1c51ac42bbb1e68aa809f055&vid=6449fb609dfe562c1c51ac42bbb1e68aa809f055&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %