三氟甲烷磺酸铜(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 三氟甲烷磺酸铜, 三氟甲磺酸铜, 三氟甲磺酸
T1292-25G T1292-5G
TCIAT1292-25GEA 0 CNY
TCIAT1292-25G TCIAT1292-5G
三氟甲烷磺酸铜(II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三氟甲烷磺酸铜(II)
分子式: C₂CuF₆O₆S₂
分子量: 361.69 g/mol
MDL编号: MFCD00077492
CAS号: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
UN号: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6af86c5054c9f7fdfc2279422743e7a6f70a26b&vid=d6af86c5054c9f7fdfc2279422743e7a6f70a26b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %