三乙醇铝 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
三乙氧基铝
A0245-25G
A0245-250G
TCIAA0245-25GEA
0
CNY
TCIAA0245-25G
TCIAA0245-250G
三乙醇铝 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三乙醇铝
分子式:
C₆H₁₅AlO₃ 沸点: 200°C 溶点: 140°C |
MDL编号:
MFCD00009658 CAS号: 555-75-9 EINECS: 209-105-8 UN号: 2925 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,00338 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |