DL-Tropic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
T0533-25G
T0533-250G
TCIAT0533-25GEA
0
CNY
TCIAT0533-25G
TCIAT0533-250G
DL-Tropic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
DL-Tropic acid
分子式:
C₉H₁₀O₃ |
MDL编号:
MFCD00004255 CAS号: 552-63-6 EINECS: 209-020-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 119.0 deg-C |