4-氯-2-碘苯甲酸 98,0 Titrimetric
供应商: TCI
Warning
C2604-1G C2604-5G
TCIAC2604-1GEA 0 CNY
TCIAC2604-1G TCIAC2604-5G
4-氯-2-碘苯甲酸 98,0 Titrimetric
4-氯-2-碘苯甲酸
分子式: C₇H₄ClIO₂
分子量: 282.46 g/mol
MDL编号: MFCD00060676
CAS号: 13421-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b22a93c2c2cfaa95f8670582722607512f1c351b&vid=b22a93c2c2cfaa95f8670582722607512f1c351b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C