环己烷 ≥99.5% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
C0469-25ML
C0469-500ML
TCIAC0469-25MLEA
0
CNY
TCIAC0469-25ML
TCIAC0469-500ML
环己烷 ≥99.5% (by GC)
环己烷
分子式:
C₆H₁₂ 沸点: 81°C 溶点: 7 °C 密度: 0,7785 g/cm³ (20 °C) 闪点: –20°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003814 CAS号: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN号: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 14,02723 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |