硝基环己烷 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
N0187-25G
N0187-5G
TCIAN0187-25GEA
0
CNY
TCIAN0187-25G
TCIAN0187-5G
硝基环己烷 ≥95.0% (by GC)
硝基环己烷
分子式:
C₆H₁₁NO₂ 沸点: 113°C 密度: 1,0853 g/cm³ (0 °C) 闪点: 74°C |
MDL编号:
MFCD00003843 CAS号: 1122-60-7 EINECS: 214-354-0 UN号: 2810 ADR: 6.1,III |
|
产品技术规格
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |