环己胺 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 氨基环己烷
C0494-25ML C0494-500ML
TCIAC0494-25MLEA 0 CNY
TCIAC0494-25ML TCIAC0494-500ML
环己胺 ≥99.0% (by GC)
环己胺
分子式: C₆H₁₃N
分子量: 99.18 g/mol
沸点: 135°C
溶点: -18
闪点: 30°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001486
CAS号: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN号: 2357
ADR: 8 II
Merck Index: 14,02729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&vid=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %