氯代环己烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 环己基氯
C0153-25ML C0153-500ML
TCIAC0153-25MLEA 0 CNY
TCIAC0153-25ML TCIAC0153-500ML
氯代环己烷 ≥98.0% (by GC)
氯代环己烷
分子式: C₆H₁₁Cl
分子量: 118.61 g/mol
沸点: 143°C
溶点: –44°C
闪点: 32°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003822
CAS号: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
UN号: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 14,02732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9209010a5de1ec60eecb19ca9eefdda05fa6eba1&vid=9209010a5de1ec60eecb19ca9eefdda05fa6eba1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %