环丁基氯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 氯环丁烷
C1033-1ML C1033-5ML
TCIAC1033-1MLEA 0 CNY
TCIAC1033-1ML TCIAC1033-5ML
环丁基氯 ≥98.0% (by GC)
环丁基氯
分子式: C₄H₇Cl
分子量: 90.55 g/mol
沸点: 82°C
密度: 0.991
闪点: –8°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013736
CAS号: 1120-57-6
EINECS: 214-314-2
UN号: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e841a9888d4206f053ab05a920ccc88342fb8288&vid=e841a9888d4206f053ab05a920ccc88342fb8288&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %