环丁烷-1,1-二羧酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
C0769-25G C0769-5G
TCIAC0769-25GEA 0 CNY
TCIAC0769-25G TCIAC0769-5G
环丁烷-1,1-二羧酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
环丁烷-1,1-二羧酸
分子式: C₆H₈O₄
沸点: 663 °C (1013 hPa)
溶点: 156…158 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001325
CAS号: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN号: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a42bedf2922e078460da36d25d628f0c37be75f2&vid=a42bedf2922e078460da36d25d628f0c37be75f2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %