环己烷羧酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 六氢苯甲酸
C0470-25G C0470-500G
TCIAC0470-25GEA 0 CNY
TCIAC0470-25G TCIAC0470-500G
环己烷羧酸 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
环己烷羧酸
分子式: C₇H₁₂O₂
沸点: 232 °C (1013 hPa)
溶点: 31 °C
密度: 1,03 g/cm³ (20 °C)
闪点: 110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001461
CAS号: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Merck Index: 14,02724
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40df249d3b16ca0d417e270f03c152bf9d2424f7&vid=dd9011e9a0f5bf68fe03fda0b010468889fe4ec0&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %