1,3-环戊二酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
C1146-1G C1146-5G
TCIAC1146-1GEA 0 CNY
TCIAC1146-1G TCIAC1146-5G
1,3-环戊二酮 ≥98.0% (通过GC)
1,3-环戊二酮
分子式: C₅H₆O₂
溶点: 149…152 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001405
CAS号: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60ab7a21f43541481a3bdc040add09614e3aaf7e&vid=3342d82b77153721af907a726401f8d52ab774a9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %