1,3-环己二酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
C0682-25G
C0682-250G
TCIAC0682-25GEA
0
CNY
TCIAC0682-25G
TCIAC0682-250G
1,3-环己二酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1,3-环己二酮
分子式:
C₆H₈O₂ 沸点: 235 °C (1013 hPa) 溶点: 105 °C 密度: 1,25 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00001585 CAS号: 504-02-9 EINECS: 207-980-0 Merck Index: 14,03178 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 106.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |