溴代环丙烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 环丙基溴
C1067-25G C1067-250G C1067-5G
TCIAC1067-25GEA 0 CNY
TCIAC1067-25G TCIAC1067-250G TCIAC1067-5G
溴代环丙烷 ≥98.0% (by GC)
溴代环丙烷
分子式: C₃H₅Br
沸点: 69°C
密度: 1,505 g/cm³ (20 °C)
闪点: –6°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001271
CAS号: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f15d5a07146c8615adedbdbdda6be2946036f10&vid=1bfb99f57fa9b6c5da2b731da0a9922a39e9f1b8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %