溴代环己烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 环己基溴
B0581-25G B0581-500G
TCIAB0581-25GEA 0 CNY
TCIAB0581-25G TCIAB0581-500G
溴代环己烷 ≥98.0% (by GC)
溴代环己烷
分子式: C₆H₁₁Br
分子量: 163.06 g/mol
沸点: 165°C
溶点: -56.5
闪点: 62°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003819
CAS号: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Merck Index: 14,02730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3516f7490d7c361c5d28fd36b5f622fdbd6da4e8&vid=6e7af25620e6c885c442c3707321586fcd67ec84&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %