溴代环丁烷 ≥96.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 环丁基溴
C0771-1G C0771-5G
TCIAC0771-1GEA 0 CNY
TCIAC0771-1G TCIAC0771-5G
溴代环丁烷 ≥96.0% (by GC)
溴代环丁烷
分子式: C₄H₇Br
沸点: 108°C
密度: 1,4208 g/cm³ (20 °C)
闪点: 22°C
MDL编号: MFCD00001317
CAS号: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cea108e5775252540bbf92f12fe2fe8c01602e6&vid=9825458cd29b84e374acff56b5b6302d7519c560&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %