5-喹啉醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 5-羟基喹啉
Q0059-1G Q0059-5G
TCIAQ0059-1GEA 0 CNY
TCIAQ0059-1G TCIAQ0059-5G
5-喹啉醇 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-喹啉醇
分子式: C₉H₇NO
沸点: 313 °C (1013 hPa)
溶点: 223…226 °C
密度: 1,57 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006792
CAS号: 578-67-6
EINECS: 209-428-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5045dd4cc5ea33f11f796306669504ccc32d7eb&vid=8b92cd77c8d9347962ff15cf146134e8e7ed48cf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %