6-Quinolinecarboxylic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
Q0077-25G
Q0077-5G
TCIAQ0077-25GEA
0
CNY
TCIAQ0077-25G
TCIAQ0077-5G
6-Quinolinecarboxylic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
6-Quinolinecarboxylic acid
分子式:
C₁₀H₇NO₂ 沸点: 345 °C (1013 hPa) 溶点: 291°C |
MDL编号:
MFCD00047613 CAS号: 10349-57-2 EINECS: 233-761-4 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |