六全溴甲基苯 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1,2,3,4,5,6-Hexakis(bromomethyl)benzene
H0901-1G H0901-5G
TCIAH0901-1GEA 0 CNY
TCIAH0901-1G TCIAH0901-5G
六全溴甲基苯 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
六全溴甲基苯
分子式: C₁₂H₁₂Br₆
分子量: 635.65 g/mol
MDL编号: MFCD00182539
CAS号: 3095-73-6
EINECS: 221-443-8
UN号: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f2bb87e545a3f8962a925225659102c9f70e42a&vid=d944233458ef9ae59463d000ce2898d9551f2925&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %