1,2,3,5-Tetramethylbenzene ≥70% (通过GC)
供应商: TCI
T0565-25ML
T0565-5ML
TCIAT0565-25MLEA
0
CNY
TCIAT0565-25ML
TCIAT0565-5ML
1,2,3,5-Tetramethylbenzene ≥70% (通过GC)
1,2,3,5-Tetramethylbenzene
分子式:
C₁₀H₁₄ 沸点: 198°C 密度: 0,891 g/cm³ (20 °C) 闪点: 63°C |
MDL编号:
MFCD00008524 CAS号: 527-53-7 EINECS: 208-417-1 Merck Index: 14,05166 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 70.0 % |