1-叔丁基-3,5-二甲基苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
B0965-25ML B0965-500ML
TCIAB0965-25MLEA 0 CNY
TCIAB0965-25ML TCIAB0965-500ML
1-叔丁基-3,5-二甲基苯 ≥98.0% (通过GC)
1-叔丁基-3,5-二甲基苯
分子式: C₁₂H₁₈
沸点: 202°C
溶点: –22 °C
密度: 0,86 g/cm³ (20 °C)
闪点: 72°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008832
CAS号: 98-19-1
EINECS: 202-647-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dbad6acf57915c2a7e7c2d0a991f7ddcc237b9e&vid=3b808698fbafe13799066bda835d9fa5f9562fd6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %