1,3,5-三乙基苯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T0426-25ML T0426-5ML
TCIAT0426-25MLEA 0 CNY
TCIAT0426-25ML TCIAT0426-5ML
1,3,5-三乙基苯 ≥97.0% (通过GC)
1,3,5-三乙基苯
分子式: C₁₂H₁₈
沸点: 218°C
溶点: 3 °C
密度: 0,8631 g/cm³ (20 °C)
闪点: 76°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009261
CAS号: 102-25-0
EINECS: 203-017-3
UN号: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5b996b005a3316dea1602ae24e58e558ae8af3b&vid=f28e50742bc553371e3cb59d71f7bd3013cd7e1b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %