1,3,5-三异丙基苯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
T0458-25ML
T0458-500ML
TCIAT0458-25MLEA
0
CNY
TCIAT0458-25ML
TCIAT0458-500ML
1,3,5-三异丙基苯 ≥95.0% (通过GC)
1,3,5-三异丙基苯
分子式:
C₁₅H₂₄ 沸点: 235°C 溶点: –7 °C 密度: 0,8447 g/cm³ (20 °C) 闪点: 86°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008890 CAS号: 717-74-8 EINECS: 211-941-3 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |