2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D0228-25G D0228-500G
TCIAD0228-25GEA 0 CNY
TCIAD0228-25G TCIAD0228-500G
2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚 ≥99.0% (通过GC)
2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚
分子式: C₁₅H₂₄O
沸点: 265°C
溶点: 69…70 °C
密度: 1,05 g/cm³ (20 °C)
闪点: 127 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011644
CAS号: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01548
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53d2f65b1f4fa2f315ad63c78b7496087eabef4e&vid=e4066bd45b7667e55bbd4f87b14460ba9045c860&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency