2,4,6-三叔丁基苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T1694-1G T1694-5G
TCIAT1694-1GEA 0 CNY
TCIAT1694-1G TCIAT1694-5G
2,4,6-三叔丁基苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,4,6-三叔丁基苯胺
分子式: C₁₈H₃₁N
沸点: 302 °C (1013 hPa)
溶点: 145 °C
密度: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
MDL编号: MFCD00011645
CAS号: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb39554c276399de048fa4db57b63e87dc5d1557&vid=1e6b99bc46e6e2669fc9397a264b1025bed2474e&prid=web&clid=SAPDAM